Tétrachloroéthylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
B20089.0F B20089.AP
B20089.0FEA 76.3 EUR InStock
B20089.0F B20089.AP
Tétrachloroéthylène ≥99%
Tétrachloroéthylène
Purity: 99%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: C2Cl4
Formula Weight: 165.83
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formule: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.623
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
ONU: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité