L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éprouvettes graduées, forme basse, classe B, PP
Fournisseur: Brand
41620 41628 41638 41648 41662 41654
BRND41620EA 31.6 EUR InStock
BRND41620 BRND41628 BRND41638 BRND41648 BRND41662 BRND41654
Éprouvettes graduées, forme basse, classe B, PP
Éprouvettes Éprouvettes graduées
PP, low form, Class B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Embossed scale
  • PP with high clarity
Éprouvettes solides qui n'entraîneront pas de limites d'erreur/tolérance dépassées en cas d'exposition à des températures de 80 °C maximum.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité