L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Entonnoirs à tige courte, en verre sodo-calcique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05318003 05318012 05318033 05318005 05318008 05318009 05318015 05318017 05318020 05318025
LENZ05318003EA 3.3 EUR InStock
LENZ05318003 LENZ05318012 LENZ05318033 LENZ05318005 LENZ05318008 LENZ05318009 LENZ05318015 LENZ05318017 LENZ05318020 LENZ05318025
Entonnoirs à tige courte, en verre sodo-calcique
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Soda-lime glass.
  • Excellent chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
With smooth internal walls. Flare angle 60°.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité