Boîtes de Petri
Fournisseur: Brand
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRND455701EA 27.7 EUR InStock
BRND455701 BRND455717 BRND455732 BRND455742 BRND455743 BRND455751
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Verre sodo-calcique. Le récipient et le couvercle sont plats à l'intérieur comme à l'extérieur, et ne présentent ni bulles ni stries. Les bords bruts sont polis au feu.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité