L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fioles jaugées
Fournisseur: Brand
36220 36228 36238 36248 36254 129250 129252 36208
612-4918EA 175 EUR InStock
612-4918 612-4919 612-4920 612-4921 612-4923 612-4905 612-4907 612-4917
Fioles jaugées
Ballons Fioles jaugées
En PFA translucide, bouchon à vis en PFA.
  • Certificat propre à chaque lot
  • Exposition à des températures jusqu'à 121 °C (autoclavage) sans dépassement des limites de tolérance
  • Recommandation de nettoyage à une température inférieure à 60 °C pour préserver les marques et les inscriptions
Limites d'erreur conformes à la classe A. Calibrées en contenance « In ». Bouchon à vis en PFA avec bague d'étanchéité moulée. Autoclavables, faciles à nettoyer.
*Col large.
(Hauteur = Hauteur sans bouchon à vis).
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Capacité Filetage Hauteur Tolérance Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 ml GL 18 108 mm 0,04 ± ml 1 612-4918
50 ml GL 18 143 mm 0,06 ± ml 1 612-4919
100 ml GL 18 166 mm 0,10 ± ml 1 612-4920
250 ml GL 25 222 mm 0,15 ± ml 1 612-4921
500 ml GL 25 262 mm 0,25 ± ml 1 612-4923
10* ml GL 18 90 mm 0,04 ± ml 1 612-4917
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Spare screw caps for volumetric flasks
Collapse All
Filetage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
GL 18 1 612-4905
GL 25 1 612-4907
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité