Flacons de laboratoire, à col étroit, avec bagues anti-gouttes et bouchon à vis
Fournisseur: Brand
704008 704010 704004 704006 704002 704020 704018 704016 704014 704012
215-3838EA 25.9 EUR InStock
215-3838 215-3839 215-3836 215-3837 215-3835 215-3844 215-3843 215-3842 215-3841 215-3840
Flacons de laboratoire, à col étroit, avec bagues anti-gouttes et bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, amber, coated or uncoated.
  • Good chemical and physical properties
  • Maximum operating temperature for coated bottles is 80 °C
  • To preserve the coating, do not clean at temperatures exceeding 60 °C
DIN thread. Space saving in storage and transport. Stable, non-slip. Amber to protect light-sensitive materials. The coating envelops the glass bottle like a protection skin. Should the bottle break, the splintering hazards are reduced considerably.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité