Entonnoirs à poudre
Fournisseur: HIRSCHMANN
7760101 7760102 7760104 7760105 7760103
HIRS7760101EA 28.5 EUR InStock
HIRS7760101 HIRS7760102 HIRS7760104 HIRS7760105 HIRS7760103
Entonnoirs à poudre
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité