Trichloroéthylène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Trichloroethene1,1,2-Trichloroéthylène
PROOCHE05EA 290 EUR InStock
PROOCHE05
Trichloroéthylène
Trichloroéthylène
Formule: ClCH=CCl₂
MW: 131,39 g/mol
Point d'ébullition: 86,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/81/741381.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité