cis-1,4-Dichloro-2-butène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO187600250EA 83.4 EUR InStock
ACRO187600250 ACRO187601000
cis-1,4-Dichloro-2-butène 95%
cis-1,4-Dichloro-2-butène
Formule: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (758 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,18 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00062950
Numéro CAS: 1476-11-5
ONU: 3489
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4884 to 1.4914 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité