3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16834.22EA 392 EUR InStock
L16834.22 L16834.14 L16834.06
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène ≥97%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
Purity: 97%
CAS No.: 19430-93-4
Molecular Formula: C6H3F9
Formula Weight: 246.08
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2890
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1819716
MDL No.: MFCD00042338
Formule: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C
Densité: 1,457
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042338
Numéro CAS: 19430-93-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité