3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
Synonyms: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
007057-25G 007057-100G
FLUO007057-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007057-25G FLUO007057-100G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexène
Formule: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C (1013 hPa)
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042338
Numéro CAS: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité