3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16591.06 L16591.14
L16591.06EA 87.4 EUR InStock
L16591.06 L16591.14
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène ≥97%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Hénicosafluoro-1-dodecène
Purity: 97%
CAS No.: 30389-25-4
Molecular Formula: C12F21H3
Formula Weight: 546.12
Refractive Index: 1.3050
Boiling Point: 71-72°/14mm
MDL No.: MFCD00042346
Formule: C₁₂H₃F₂₁
MW: 546,12 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (14 mmHg)
Densité: 1.711
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042346
Numéro CAS: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité