Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoropropène

Attention
Synonyms: Hexafluoropropene

003256-100G 003256-500G
FLUO003256-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003256-100G FLUO003256-500G
Perfluoropropène
Perfluoropropène


Formule: C₃F₆
MW: 150,02 g/mol
Point d'ébullition: –29 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –156 °C
Densité: 1.583 g/cm³ (–40 °C)
Numéro MDL: MFCD00000447
Numéro CAS: 116-15-4
EINECS: 204-127-4
ONU: 1858
ADR: 2,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité