1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11789.06 A11789.14 A11789.22
A11789.06EA 48.3 EUR InStock
A11789.06 A11789.14 A11789.22
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène ≥99%
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
Purity: 99%
CAS No.: 13623-94-4
Molecular Formula: C4H7NO2S2
Formula Weight: 165.23
Odour: Unpleasant
Melting Point: 124-127°
Beilstein Reference: 1524538
MDL No.: MFCD00010443
Formule: C₄H₇NO₂S₂
MW: 165,24 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010443
Numéro CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité