1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
Fournisseur: Molekula
MOLEM13679748EA 0 EUR InStock
MOLEM13679748
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
Formule: C₄H₇NO₂S₂
MW: 165,24 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00010443
Numéro CAS: 13623-94-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité