3-Méthoxypropène ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Allyl methyl ether
18652.09 18652.18
18652.09EA 110 EUR InStock
18652.09 18652.18
3-Méthoxypropène ≥94%
3-Methoxypropene
Purity: 94%
CAS No.: 627-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2OCH3
Formula Weight: 72.10
Flash Point: -23°(-94°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.77
Refractive Index: 1.3803
Odour: Ether-like
Boiling Point: 42-43°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008649
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 42…43 °C
Densité: 0.77
Point d'éclair: –23 °C (–94 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008649
Numéro CAS: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité