3,3-Diéthoxypropène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
A0640-25G A0640-250G
TCIAA0640-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA0640-25G TCIAA0640-250G
3,3-Diéthoxypropène ≥97.0% (par GC)
3,3-Diéthoxypropène
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0,8543 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00009239
Numéro CAS: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
ONU: 2374
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d01503324f781a977ef0cc7638c4c4560667c749&vid=7176f6fba7ca02b12dc629e243c2e9c0a6deb599&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité