3,3-Diéthoxypropène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24821.18EA 113 EUR InStock
B24821.18 B24821.09
3,3-Diéthoxypropène 96%
3,3-Diéthoxypropène
Purity: 96%
CAS No.: 3054-95-3
Molecular Formula: CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1701567
UN No.: 2374
MDL No.: MFCD00009239
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0,852
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009239
Numéro CAS: 3054-95-3
ONU: 2374
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité