1-Décène ca. 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
111910010 111910025
ACRO111910010EA 58.4 EUR InStock
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Décène ca. 95%
1-Décène
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.741 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009577
Numéro CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité