1-Décène ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06800.AE L06800.AU
L06800.AEEA 27.9 EUR InStock
L06800.AE L06800.AU
1-Décène ≥94%
1-Décène
Purity: 94%
CAS No.: 872-05-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -66°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 1737236
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009577
Formule: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.7408 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009577
Numéro CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité