1-Dodécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Dodec-1-ene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22048.0100 8.22048.0500 8.22048.9019
8.22048.0100EA 36.7 EUR InStock
8.22048.0100 8.22048.0500 8.22048.9019
1-Dodécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Dodécène
Formule: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.7582 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008961
Numéro CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 168.32 g/mol
Boiling Point 213 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.4294 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 5.4 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 226 °C
Viscosity kinematic 1.71 mm2/s (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité