1-Eicosène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13113300EA 87.5 EUR InStock
EHERC13113300
1-Eicosène
1-Eicosène
Formule: C₂₀H₄₀
MW: 280,54 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…62 °C
Densité: 0,795 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009013
Numéro CAS: 3452-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité