1-Heptène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
120390250 120391000
ACRO120390250EA 74.2 EUR InStock
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Heptène 98%
1-Heptène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –119 °C
Densité: 0.697 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009531
Numéro CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
ONU: 2278
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité