1-Heptène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11487.AC L11487.AE
L11487.ACEA 77.4 EUR InStock
L11487.AC L11487.AE
1-Heptène ≥98%
1-Heptène
Purity: 98+%
CAS No.: 592-76-7
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: ca -119°
Boiling Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1098332
UN No.: 2278
MDL No.: MFCD00009531
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C
Point de fusion: ∼–119 °C
Densité: 0.697
Point d'éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009531
Numéro CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
ONU: 2278
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité