1-Hexadécène ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02637.AK L02637.AU
L02637.AKEA 47.2 EUR InStock
L02637.AK L02637.AU
1-Hexadécène ≥94%
1-Hexadécène
Purity: 94%
CAS No.: 629-73-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13CH=CH2
Formula Weight: 224.43
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: 4°
Boiling Point: 273-274°
Beilstein Reference: 1753401
MDL No.: MFCD00008991
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 273…274 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0.781
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité