1-Hexadécène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
52276-5MLEA 161 EUR InStock
52276-5ML
1-Hexadécène, Supelco®
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
MW: 224,43 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité