1-Hexène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14202100EA 68.9 EUR InStock
EHERC14202100 EHERCA14202100
1-Hexène
1-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
ONU: 2370
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité