1-Hexène pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
8.20639.0005EA 22.3 EUR InStock
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000 8.20639.9135
1-Hexène pour la synthèse
1-Hexène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
ONU: 2370
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité