1-Octadécène tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
L11004.AK L11004.AU
L11004.AKEA 29.5 EUR InStock
L11004.AK L11004.AU
1-Octadécène tech. 90%, grade Technique
1-Octadécène
Purity: 90%
CAS No.: 112-88-9
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH=CH2
Formula Weight: 252.48
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.4440
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 178-179°/15mm
Beilstein Reference: 1761067
MDL No.: MFCD00009003
Formule: C₁₈H₃₆
MW: 252,48 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 0.789
Point d'éclair: 154 °C (309 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009003
Numéro CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité