1-Octène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 122 EUR InStock
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Octène 99+%
1-Octène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.715 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009548
Numéro CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité