1-Octène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11146.APEA 38.7 EUR InStock
A11146.AP A11146.0F
1-Octène ≥97%
1-Octène
Purity: 97+%
CAS No.: 111-66-0
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -102°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1734497
Merck Reference: 14,1764
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009548
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0,715
Point d'éclair: 21 °C (70 °F)
Numéro MDL: MFCD00009548
Numéro CAS: 111-66-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1764
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité