1-Octène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 357 EUR InStock
74900-50ML 74900-5ML
1-Octène, Supelco®
1-Octène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.7152 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009548
Numéro CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité