1-Tétradécène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17397100EA 74.4 EUR InStock
EHERC17397100
1-Tétradécène
1-Tétradécène
Formule: C₁₄H₂₈
MW: 196,38 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,7708 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00008981
Numéro CAS: 1120-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité