Rubans d'emballage en filaments, 895, Scotch®
Fournisseur: 3M
8951950 8952550 8951250 8955050
819-1440EA 22.9 EUR InStock
819-1440 819-1441 MMMA8951250 MMMA8955050
Rubans d'emballage en filaments, 895, Scotch®
Rubans adhésifs
Ces rubans d'emballage à 895 filaments sont constitués d'un film ScotchPro™ PP avec un adhésif en caoutchouc synthétique spécialement formulé pour fournir des performances équilibrées, ayant à la fois une adhérence élevée et un pouvoir de maintien à long terme.
  • Renforcé sur toute sa longueur avec des filaments de fils de verre continus pour une très haute résistance à la traction et une excellente résistance à l'entaille
  • Convient aux distributeurs manuels portatifs et aux applicateurs semi-automatiques L-Clip
  • Application plus facile à réaliser à température ambiante
Longueur : 50,0 m
Couleur : Transparent
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité