1-Undécène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17896700EA 67 EUR InStock
EHERC17896700
1-Undécène
1-Undécène
Formule: C₁₁H₂₂
MW: 154,3 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48,9 °C
Densité: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008956
Numéro CAS: 821-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité