cis-2-Pentène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 62 EUR InStock
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Pentène
cis-2-Pentène
Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 37 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –151 °C
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063978
Numéro CAS: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité