Adaptateurs, connecteurs pour joints coniques rodés standard et robinet
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05310011 05310044
LENZ05310011EA 83.4 EUR InStock
LENZ05310011 LENZ05310044
Adaptateurs, connecteurs pour joints coniques rodés standard et robinet
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connectors with NS stopcock, with solid glass plug, with NS socket and NS cone.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité