trans-2-Hexène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149900050 149900250
ACRO149900050EA 104 EUR InStock
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexène 98+%
trans-2-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98.5 °C
Densité: 0.66 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009473
Numéro CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité