trans-4-Octène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43155.18 43155.09 43155.04
43155.18EA 611 EUR InStock
43155.18 43155.09 43155.04
trans-4-Octène ≥97%
trans-4-Octène
Purity: 97%
CAS No.: 14850-23-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.715
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719104
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009476
Formule: C₈H₁₆
Point d'ébullition: 122…123 °C
Point de fusion: –93.8 °C
Densité: 0.715
Point d'éclair: 21 °C (70 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009476
Numéro CAS: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité