3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
277070050 277070250 277071000
ACRO277070050EA 59.8 EUR InStock
ACRO277070050 ACRO277070250 ACRO277071000
3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène 96%
3-Chloro-2-(chlorométhyl)propène
Formule: C₄H₆Cl₂
Point d'ébullition: 138…140 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000952
Numéro CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité