2,3,3-Triméthyl-1-butène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO140130050EA 119 EUR InStock
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Triméthyl-1-butène 99+%
2,3,3-Triméthyl-1-butène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –109,9 °C
Densité: 0,7 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008850
Numéro CAS: 594-56-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité