2,3-Diméthyl-2-butène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 60.6 EUR InStock
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Diméthyl-2-butène 98%
2,3-Diméthyl-2-butène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.7 g/cm³
Point d'éclair: –16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008897
Numéro CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité