2,4,4-Triméthyl-2-pentène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
162631000 162630050
ACRO162631000EA 397 EUR InStock
ACRO162631000 ACRO162630050
2,4,4-Triméthyl-2-pentène 98%
2,4,4-Triméthyl-2-pentène
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –106 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008902
Numéro CAS: 107-40-4
EINECS: 203-486-4
ONU: 2050
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité