2,4,4-Triméthyl-1-pentène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20187.14 B20187.22
B20187.14EA 58.3 EUR InStock
B20187.14 B20187.22
2,4,4-Triméthyl-1-pentène ≥99%
2,4,4-Triméthyl-1-pentène
Purity: 99%
CAS No.: 107-39-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Melting Point: -94°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098309
UN No.: 2050
MDL No.: MFCD00008855
Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.715
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008855
Numéro CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
ONU: 2050
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité