2,4-Diméthyl-1-pentène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20002.09 B20002.88
B20002.09EA 553 EUR InStock
B20002.09 B20002.88
2,4-Diméthyl-1-pentène ≥99%
2,4-Diméthyl-1-pentène
Purity: 99%
CAS No.: 2213-32-3
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -16°(-27°F)
Refractive Index: 1.3995
Boiling Point: 81°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039854
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C
Point de fusion: –124.1 °C
Densité: 0.69
Point d'éclair: –16 °C (3.2 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039854
Numéro CAS: 2213-32-3
EINECS: 218-665-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité