2-Méthyl-1-pentène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
127400100 127400500
ACRO127400100EA 62.8 EUR InStock
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Méthyl-1-pentène 99%
2-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 62 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.68 g/cm³
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009405
Numéro CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité