2-Méthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0245-25ML M0245-500ML M0245-100ML
TCIAM0245-25MLEA 119 EUR InStock
TCIAM0245-25ML TCIAM0245-500ML TCIAM0245-100ML
2-Méthyl-1-pentène ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point de fusion: -136°C
Densité: 0,7083 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: -28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009405
Numéro CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46d04901ea2c15711fe7830416987d9c4e6a4977&vid=985255819d04ed3f35b63022b25ca08452fd8ee1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité