3,3-Diméthyl-1-butène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
152720500 152722500
ACRO152720500EA 37.6 EUR InStock
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Diméthyl-1-butène 95%
3,3-Diméthyl-1-butène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 41 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008853
Numéro CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité