4-Méthyl-1-pentène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
33029.09 33029.18 33029.30
33029.09EA 47.1 EUR InStock
33029.09 33029.18 33029.30
4-Méthyl-1-pentène ≥98%
4-Méthyl-1-pentène
Purity: 98+%
CAS No.: 691-37-2
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.664
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -153°
Boiling Point: 53-54°
Beilstein Reference: 1731096
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008949
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 53…54 °C
Point de fusion: –153 °C
Densité: 0.664
Point d'éclair: –32 °C (–25 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008949
Numéro CAS: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité