Vinylcyclohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vinylcyclohexane
L10756.06 L10756.14
L10756.06EA 58.9 EUR InStock
L10756.06 L10756.14
Vinylcyclohexane ≥97%
Vinylcyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 695-12-5
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1304663
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001514
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Densité: 0.805
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001514
Numéro CAS: 695-12-5
EINECS: 211-779-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité